주요 문서
G005409
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)