주요 문서
G005382
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 360 nm
injection: 5 μL
sample: Sample in water
적합성
application for HPLC
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the separation of aldehyde/ketone-DNPH derivatives.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)