주요 문서
G005379
HPLC Analysis of Basic Peptides (Angiotensin Analogs) on BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: BIOshell A160 Peptide C18, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (66908-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) formic acid, pH 4.0 (titrated with ammonium hydroxide); [B] 50:50, (0.175% formic acid in water, pH 4.0) : acetonitrile
gradient: 20 to 50% B in 15 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 3002 psi (207 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 2.0 μL
sample: 0.5 g/L ea. peptide
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)