기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 250 nm
ESI(+), TIC m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
분석물
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.