기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine;(99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 200 μg/mL in methanol
column temp.: 25 °C
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.