주요 문서
G005269
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C (1 min), 10 °C/min to 325 °C (5 min)
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 365 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 45-450
carrier gas: helium, 0.9 mL/min., constant
injection: 1 μL, splitless (1 min)
liner: 3.8 mm I.D., straight
sample: Each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[ghi]perylene
    모두 보기 (13)
가아드 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)