주요 문서
G005054
GC Analysis of β-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-DP
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 70 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.2 μL, 80:1 split
sample: 5 mg/mL in ethanol
peak 1: l-β-pinene
peak 2: d-β-pinene
응용 분야
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
분석 메모
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DM and CHIRALDEX B-PM.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
애플리케이션
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)