기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.