주요 문서
G004734
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers and Methadone Metabolite EDDP on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)