주요 문서
G004733
HPLC Analysis of Ritalinic Acid and Ritalin (Methylphenidate) Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 with T2 Guard Column
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T2 guard column, 2 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (16100AST (requires holder 21150AST))
column: CHIROBIOTIC V2, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15023AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (7:93, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)