주요 문서
G004730
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
분석물
설명
    (±)-Ephedrine hydrochloride
분석 컬럼
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)