주요 문서
G004496
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (20:80:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    DL-Glutamic acid monohydrate, BioReagent, suitable for cell culture
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)