주요 문서
G004403
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium formate; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: methadone, 1 mg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (±)-Methadone hydrochloride, powder, ≥98%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)