주요 문서
G004322
GC Analysis of FAMEs in Cod Liver Oil on SLB®-IL100
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 120 °C, 3.0 °C/min to 240 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 240 °C
carrier gas: hydrogen, 35 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: cod liver oil FAMEs
응용 분야
agriculture
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)