주요 문서
G003907
GC Analysis of Fuel Oil #4 on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.3 μL, 200:1 split, 0.02 min pre-injection dwell time
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: No.4 Fuel Oil standard, 50 mg/mL in hexane (47535-U)
응용 분야
petroleum
법적 정보
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)