기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
검사 파라미터
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 1 g of popcorn oil FAME′s in Hexane
SPE tube/cartridge: Discovery Ag-Ion, 750 mg/6 mL (54225-U)
condition: 4 mL acetone and 4 mL hexane
sample addition: 1 mL of the hexane FAME extract
elution: 6 mL hexane:acetone (96:4, v/v) followed by 4 mL hexane:acetone (90:10, v/v)
column: SP-2560, 75 m x 0.18mm I.D., 0.14 μm (23348-U)
oven: 180 °C isothermal
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 220 °C
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec. at 180 °C
injection: (0.5 μL, 100:1 split)
liner: 0.5 μL, 100:1 split
적합성
application for SPE
응용 분야
agriculture
food and beverages
제조 메모
분석 메모
법적 정보
SPE 튜브 또는 플레이트
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.