주요 문서
G001830
HPLC Analysis of Hemoglobin Variants on Discovery® BIO PolyMA-WAX
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 10 mM Tris, pH 8.0 with acetic acid; [B] 10 mM Tris, 0.25 M KCl, pH 8.0 with acetic acid
gradient: 0 to 32% B in 20 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 50 μg each Hb variants (A2, S and A0)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)