Key Documents
G001709
GC Analysis of Alcohols and Hydrocarbons on Equity-1
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Equity-1, 30 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (28076-U)
oven: 40 °C (5 min), 8 ºC/min to 225 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 275 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 40 °C
injection: 0.1 μL, split 100:1
liner: split, cup design
sample: 32 component mixed solvent sample, equal by weight
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)