주요 문서
G001593
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C18 (Gradient #2)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL Sigma Peptide Mix P2693 (~25 μg ea. Peptide) (~25 μg ea. peptide)
sample: Sigma Peptide Mix (Cat. No. P2693)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Bombesin
    Luteinizing hormone releasing hormone
    Oxytocin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)