주요 문서
G001589
HPLC Analysis of Amyloid β-Protein Fragment 10-35 on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)