주요 문서
G001581
HPLC Analysis of Cytochrome c Species Variants on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile); (70:30), [B] (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile), 64:36
gradient: 0-100% B in 30 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 220 nm
injection: 12 μL each at 0.8 mg/mL in 0.1%TFA
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)