주요 문서
G001087
HPLC Analysis of Carboxyamido Methylated BSA Tryptic Digest on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Cytochrome c, species variants
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)