주요 문서
FAP80591
Acrylamide in coffee
reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩402,143
₩402,143
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩402,143
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩402,143
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
reference material
Quality Level
포장
pkg of 50 g
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
−20°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Acrylamide
Matrix Group: Beverages and Water
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)