주요 문서
ES5670
ChromegaChiral Chiral CC2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 20 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩27,954,014
₩27,954,014
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩27,954,014
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩27,954,014
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 158351-CC2
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)