주요 문서
ES5613
ChromegaChiral Chiral CCS, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩5,338,190
₩5,338,190
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩5,338,190
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩5,338,190
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 153151-CCS
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 3.0 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
amylose, carbamate phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ChromegaChiral CCS (amylose tris [(S)-a-methylbenzylcarbamate]) permits the enantiomeric separation of 1-Indanol without the addition of DEA (Diethyl amine). Historically DEA has been commonly used to improve peak shape for chiral separations of compounds such as 1-Indanol. ChromegaChiral CCS separates the 1-Indanol enantiomers with sharp peaks without DEA, providing superior chiral separations, sample loading and peak shape performance.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)