주요 문서
ES5578
ChromegaChiral Chiral CCO F4, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,143,027
₩4,143,027
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,143,027
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩4,143,027
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 125151-CCO-F4
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
입자 크기
3 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ChromegaChiral CCO F4 is a 4-Fluoro 3-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure is useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which provides improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism is particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)