주요 문서
ES5511
ChromegaChiral Chiral CCO, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.0 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,249,704
₩4,249,704
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,249,704
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩4,249,704
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 133151-CCO
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 3.0 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ChromegaChiral CCO is a polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di-methylphenyl) carbamoyl cellulose on high purity, high performance silica. ChromegaChiral CCO columns are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)