주요 문서
ES5156
GreenSep Cyano SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
material
stainless steel column
제품 라인
GreenSep
제조업체/상표
ES Industries 138291-GS-CN
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
GreenSep is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)