주요 문서
ES5074
GreenSep 4-Ethyl Pyridine SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
material
stainless steel column
제품 라인
GreenSep
제조업체/상표
ES Industries 115191-GS-PYE4
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
4-ethyl pyridine phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GreenSep 4-Ethyl Pyridine is an alternative to and provides different selectivity to GreenSep Ethyl Pyridine (2- ethyl pyridine). The chromatogram below shows the separation of chemicals such as ibuprofen, ketoprofen and niflumic acid, without peak shape modifiers, and is a prime example of the superior peak shape performance obtainable with the GreenSep 4-Ethyl Pyridine column.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
GreenSep is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)