주요 문서
ERMFD103
Titanium dioxide nanorods, suspension in 1-butanol
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,549,601
₩1,549,601
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,549,601
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,549,601
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. do you offer tio2 nano rods? what are the dimensions (diameter and length)? state (powder or suspension)?
    1 답변
    1. This product is a nanorod suspension in 1-butanol. The particles have a median diameter range of 16 nm - 54 nm with a median aspect ratio of 0.296. The specific dimensions (diameter and length) of the nanorods can be found on the certificate found on the European Commission website:
      https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/ERM-FD103