주요 문서
ERMBF441E
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩156,716
₩156,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩156,716
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩156,716
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
저장 온도
2-8°C
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)