주요 문서
ERMBC700
Soya Bean (pesticides)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,115,587
₩1,115,587
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,115,587
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,115,587
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
저장 온도
−20°C
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)