주요 문서
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩596,211
₩596,211
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩596,211
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H14
CAS Number:
Molecular Weight:
242.31
Beilstein:
1954732
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩596,211
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
InChI key
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)