주요 문서
EMB2159
Sorghum Flour (C, N, S, Isotopes)
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
제조업체/상표
Elemental Microanalysis Limited
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
일반 설명
IRMS Standard OAS / Isotope
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Nitrogen and Sulphur
Isotope Ratio: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)