주요 문서
D7220HMSUB
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7220
Calibration Set B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,034,488
₩1,034,488
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,034,488
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,034,488
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Set B
0.005% (50ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F
Flash Point (°C)
77 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)