주요 문서
CRMUCOCHIGH
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (262.0 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)