주요 문서
CRM48958
Supelco
EPA 8260 Internal Standards Mix
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol
동의어(들):
EPA 8260A Internal Standards Mix
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩73,588
₩73,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩73,588
About This Item
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
₩73,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
EPA 8260
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type internal
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL each component in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Chlorobenzene-d5
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    1,4-Difluorobenzene
    Pentafluorobenzene
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)