CRM30482
Spiromesifen Metabolite M01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
4-Hydroxy-3-mesityl-1-oxaspiro(4.4)non-3-en-2-one
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
형식
neat
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UWNPKBJDSGDYAU-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.