문서
LpDNPH S10 Cartridge
S10
동의어(들):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
포장
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
응용 분야
environmental
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The design of the S10 cartridge makes it easy to use in the field and laboratory. Reusable adaptors are available for connecting the cartridge to the sampling pump. The built in reservoir eliminates the need to attach a syringe for sample extraction/elution.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)