BP862
Quinine hemisulfate salt dihydrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
(8α,9R)- 6′-Methoxycinchonan-9-ol sulfate, hydrate (2:1:4)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinine
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N65[C@@H](CC([C@H](C6)C=C)CC5)[C@H](O)c7c8c(ncc7)ccc(c8)OC.N21[C@@H](CC([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14?,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LRXYSQQVSA-N
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터