주요 문서
BCR301
Mullite (lattice spacing, other parameters)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩398,692
₩398,692
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩398,692
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩398,692
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
분석 메모
For more information please click on the below product number:
BCR301
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)