주요 문서
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
96606-100MG
₩97,034
₩97,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
96606-100MG
₩97,034
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
94.11
Beilstein:
105321
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
₩97,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
InChI key
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)