주요 문서
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
동의어(들):
Dicyclohexyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩69,325
₩69,325
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩69,325
About This Item
Linear Formula:
C6H11C6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
166.30
Beilstein:
1848266
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩69,325
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
473 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)