주요 문서
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
동의어(들):
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
91644-50MG
₩97,034
₩97,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
91644-50MG
₩97,034
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N5
CAS Number:
Molecular Weight:
187.20
Beilstein:
153223
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
₩97,034
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
219-221 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
InChI key
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)