주요 문서
91011
Supelco
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
동의어(들):
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5NHC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.24
Beilstein:
908935
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI key
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
390.2 °F
Flash Point (°C)
199 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)