주요 문서
861291
Supelco
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
77101502
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
설명
Separate Source
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 2000 μg/mL
    Anthracene 100 μg/mL
    Benz[a]anthracene 100 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
    Chrysene 100 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 100 μg/mL
    Fluorene 200 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
    1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
    Naphthalene 1000 μg/mL
    Phenanthrene 100 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    모두 보기 (18)
신호어
Danger
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
  1. What is the concentration of this PAH mix 3 (861291)
    1 답변
    1. The concentration is in methylene chloride: methanol (1:1).