주요 문서
854141
Supelco
Vials, 2 mL crimp top, clear glass, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
동의어(들):
PK1000 CLEAR CRIMP SEAL VIAL 2ML, STD OPENING
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
clear glass
특징
closure type crimp top vial
vial type standard opening
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
용적
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp top vials, which require an 11mm seal, are available in a variety of styles. These vials have a solid glass finish and are available with a 4.6 or 6.0mm ID opening. The larger opening increases the target area for needle penetration. The crimp seals for these vials are available in a variety of colors.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)