주요 문서
822748
TSKgel® ODS-100Z (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 22748
라벨링 범위
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
파라미터
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
spherical silica
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
물리적 형태
Shipped in acetonitrile.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)