주요 문서
821862
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, carbamoyl phase
동의어(들):
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1 cm x 2 mm ID, 3 μm, 3pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
Tosoh 21862
파라미터
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Amide-80 columns, 3μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
물리적 형태
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
필요하나 제공되지 않음
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)