제품명
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 10 cm × 10 mm, 13 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L23
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 21410
파라미터
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
5 mL/min flow rate
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polyamine phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
4000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel BioAssist Q columns are packed with spherical, polymer beads with approx. 4000Ã… pores. They are surface modified with a polyamine anion exchange groups. The very large pores allow large biomolecules to freely enter and exit the pores resulting in higher binding capacity and better recovery of activity than other competivie materials. The standard column is 4.6mm ID x 5cm, while a 10mm ID x 10cm semi-preparative column is available for scale-up. Both columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
물리적 형태
Shipped in 10% Ethanol in 20 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0.
법적 정보
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.